Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Esculetin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,7-Dihydroxycoumarin, 6,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one

E0386-1G
TCIAE0386-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAE0386-1G
Esculetin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Esculetin


Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Point de fusion: 273°C
Numéro MDL: MFCD00006874
Numéro CAS: 305-01-1
EINECS: 206-161-5
Merck Index: 14,03697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité