Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

E0395-10G
TCIAE0395-10GEA 106 EUR InStock
TCIAE0395-10G
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Ethylbenzothiazolium bromide


Formule: C₉H₁₀BrNS
Numéro MDL: MFCD00051852
Numéro CAS: 32446-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd57abe6f92020edcb425d8e1e6c8f890cc9fc87&vid=bd57abe6f92020edcb425d8e1e6c8f890cc9fc87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité