Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0398-25ML
TCIAE0398-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAE0398-25ML
4-Éthylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-Éthylcyclohexanone


Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 194°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001644
Numéro CAS: 5441-51-0
EINECS: 226-629-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7496d9dacfce5a7d10c163e4ba46e2c471ff852c&vid=7496d9dacfce5a7d10c163e4ba46e2c471ff852c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité