Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boron trifluoride ethylamine complex ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

E0399-25G
TCIAE0399-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAE0399-25G
Boron trifluoride ethylamine complex ≥97.0% (sur base azote total)
Boron trifluoride ethylamine complex


Formule: C₂H₇BF₃N
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00144277
Numéro CAS: 75-23-0
EINECS: 200-852-5
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8b0bc333d825f7985df32823b269927ba539742&vid=c8b0bc333d825f7985df32823b269927ba539742&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité