Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthyl-2,4-pentanedione ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethyl-2,4-pentanedione, 3-Ethyl-4-hydroxy-3-penten-3-one

E0405-5ML
TCIAE0405-5MLEA 134 EUR InStock
TCIAE0405-5ML
3-Éthyl-2,4-pentanedione ≥90.0% (par GC)
3-Éthyl-2,4-pentanedione


Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Densité: 0,9711 g/cm³ (4 °C)
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00008764
Numéro CAS: 1540-34-7
EINECS: 216-272-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=276bf650d718860894a808db7a4de7ddee908c2d&vid=276bf650d718860894a808db7a4de7ddee908c2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité