Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0406-25G
TCIAE0406-25GEA 180 EUR InStock
TCIAE0406-25G
4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00016614
Numéro CAS: 120-25-2
EINECS: 204-382-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed51ef5d261882f6aee80be1254ac8e47d6ecc0f&vid=ed51ef5d261882f6aee80be1254ac8e47d6ecc0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité