Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

E0408-25G
TCIAE0408-25GEA 145 EUR InStock
TCIAE0408-25G
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine hydrochloride


Formule: C₁₂H₁₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00012763
Numéro CAS: 83081-75-8
EINECS: 280-190-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité