9,10-Epoxy-1-décène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Epoxy-9-decene
E0411-5ML
TCIAE0411-5MLEA 107 EUR InStock
TCIAE0411-5ML
9,10-Epoxy-1-décène ≥96.0% (par GC)
9,10-Epoxy-1-décène
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00069427
Numéro CAS: 85721-25-1
EINECS: 288-437-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a2f970119383d4ae7996b7bbeaea5bc729338b&vid=39a2f970119383d4ae7996b7bbeaea5bc729338b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité