Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyleneglycolbis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]ether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Bis(4-carbethoxyphenoxy)ethane, 1,2-Bis(4-ethoxycarbonylphenoxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(4-carbethoxyphenyl) Ether, Diethyl 4,4'-(ethane-1,2-diylbis(oxy))dibenzoate

E0414-5G
TCIAE0414-5GEA 178 EUR InStock
TCIAE0414-5G
Ethyleneglycolbis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]ether ≥98.0% (par GC)
Ethyleneglycolbis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]ether


Formule: C₂₀H₂₂O₆
MW: 358,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144288
Numéro CAS: 25909-66-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité