Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl isopropyl ether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Ethoxypropane

E0416-10ML
TCIAE0416-10MLEA 182 EUR InStock
TCIAE0416-10ML
Ethyl isopropyl ether ≥98.0% (par GC)
Ethyl isopropyl ether


Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 51°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043532
Numéro CAS: 625-54-7
EINECS: 210-900-7
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5835cb4478c4af43cace43a4311017fce09a597&vid=d5835cb4478c4af43cace43a4311017fce09a597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité