Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethyl-3-methylcyclohexane (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0423-1ML
TCIAE0423-1MLEA 134 EUR InStock
TCIAE0423-1ML
1-Ethyl-3-methylcyclohexane (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1-Ethyl-3-methylcyclohexane (cis and trans mixture)


Formule: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00045510
Numéro CAS: 3728-55-0
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité