Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethyl-3-pyrrolidinol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-hydroxypyrrolidine

E0425-10ML
TCIAE0425-10MLEA 132 EUR InStock
TCIAE0425-10ML
1-Ethyl-3-pyrrolidinol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1-Ethyl-3-pyrrolidinol


Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00003179
Numéro CAS: 30727-14-1
EINECS: 250-310-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité