Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Éthylthio)benzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0426-10G
TCIAE0426-10GEA 62.7 EUR InStock
TCIAE0426-10G
(Éthylthio)benzène ≥98.0% (par GC)
(Éthylthio)benzène


Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: 206.33 °C
Densité: 1,0315 g/cm³ (10 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009265
Numéro CAS: 622-38-8
EINECS: 210-731-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f743ceca2b14609992a3d7ae319abb576e20c4c4&vid=f743ceca2b14609992a3d7ae319abb576e20c4c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité