Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Éthylsulfonyl)benzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl phenyl sulphone, (Ethylsulphonyl)benzol

E0427-25G
TCIAE0427-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAE0427-25G
(Éthylsulfonyl)benzène ≥97.0% (par GC)
(Éthylsulfonyl)benzène


Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD00025081
Numéro CAS: 599-70-2
EINECS: 209-972-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdba145780ed55432dddcf554f6e571c65c9ea45&vid=fdba145780ed55432dddcf554f6e571c65c9ea45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité