Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3(2H)-furanone mélange d'isomères ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one, Ethyl furaneol

E0428-10G
TCIAE0428-10GEA 149 EUR InStock
TCIAE0428-10G
2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3(2H)-furanone mélange d'isomères ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3(2H)-furanone


Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191360
Numéro CAS: 27538-10-9
EINECS: 248-514-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité