Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Éthyl-3-pyrrolidinamine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0431-5G
TCIAE0431-5GEA 214 EUR InStock
TCIAE0431-5G
N-Éthyl-3-pyrrolidinamine ≥97.0% (par GC)
N-Éthyl-3-pyrrolidinamine


Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00191357
Numéro CAS: 111390-22-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité