Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Ethylidenebisphenol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Ethylidenediphenol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethane

E0432-25G
TCIAE0432-25GEA 55 EUR InStock
TCIAE0432-25G
4,4'-Ethylidenebisphenol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Ethylidenebisphenol


Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191431
Numéro CAS: 2081-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité