Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3S)-(-)-3-(Ethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

E0434-1G
TCIAE0434-1GEA 409 EUR InStock
TCIAE0434-1G
(3S)-(-)-3-(Ethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3S)-(-)-3-(Ethylamino)pyrrolidine


Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00191359
Numéro CAS: 381670-31-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -17.0 deg (C=10, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité