Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethylphenetole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethoxy-4-ethylbenzene

E0435-25ML
TCIAE0435-25MLEA 146 EUR InStock
TCIAE0435-25ML
4-Ethylphenetole ≥97.0% (par GC)
4-Ethylphenetole


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00191432
Numéro CAS: 1585-06-4
EINECS: 216-438-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité