Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthylanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethyl-4-methoxybenzene

E0436-25ML
TCIAE0436-25MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAE0436-25ML
4-Éthylanisole ≥98.0% (par GC)
4-Éthylanisole


Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00015176
Numéro CAS: 1515-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5295d1eb39601eb8e4fc2033a1cdf3ad37f765d1&vid=5295d1eb39601eb8e4fc2033a1cdf3ad37f765d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité