Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: EPA Ethyl Ester, all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl all cis-5,8,11,14,17-Icosapentaenoate, Ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate

E0442-200MG
TCIAE0442-200MGEA 259 EUR InStock
TCIAE0442-200MG
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate ≥96.0% (par GC)
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate


Formule: C₂₂H₃₄O₂
MW: 330,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673476
Numéro CAS: 86227-47-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité