Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Epoxyhexane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0445-25ML
TCIAE0445-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAE0445-25ML
1,2-Epoxyhexane ≥96.0% (par GC)
1,2-Epoxyhexane


Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 120°C
Densité: 0,8456 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005154
Numéro CAS: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité