Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthylfuranne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0454-10ML
TCIAE0454-10MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAE0454-10ML
2-Éthylfuranne ≥98.0% (par GC)
2-Éthylfuranne


Formule: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Densité: 0,912 g/cm³ (13 °C)
Point d'éclair: –2°C
Numéro MDL: MFCD00003259
Numéro CAS: 3208-16-0
EINECS: 221-714-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=161e2b88db8276d6eb24aaef7c347598cb9aec68&vid=161e2b88db8276d6eb24aaef7c347598cb9aec68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité