Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylenedioxybis(trimethylsilane) ≥97.0% (par GC) réactif protecteur des aldéhydes et des cétones

Fournisseur: TCI
Attention

E0478-25G
TCIAE0478-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAE0478-25G
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) ≥97.0% (par GC) réactif protecteur des aldéhydes et des cétones
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)


Formule: C₈H₂₂O₂Si₂
Point d'ébullition: 166°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00009640
Numéro CAS: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité