Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylenedithiobis(trimethylsilane) ≥97.0% (par GC) réactif protecteur des aldéhydes et des cétones

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Ethanedithiobis(trimethylsilanE), S,S'-Bis(trimethylsilyl)-1,2-ethanedithiol, 1,2-Ethanedithiobis(trimethylsilane), 1,2-Bis(trimethylsilylthio)ethane

E0479-5G
TCIAE0479-5GEA 154 EUR InStock
TCIAE0479-5G
Ethylenedithiobis(trimethylsilane) ≥97.0% (par GC) réactif protecteur des aldéhydes et des cétones
Ethylenedithiobis(trimethylsilane)


Formule: C₈H₂₂S₂Si₂
MW: 238,55 g/mol
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00042832
Numéro CAS: 51048-29-4
EINECS: 256-935-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité