Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthyl-2-méthyl-3-pentanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Diethylisobutyl Alcohol, Diethylisopropylcarbinol

E0481-5G
TCIAE0481-5GEA 117 EUR InStock
TCIAE0481-5G
3-Éthyl-2-méthyl-3-pentanol ≥98.0% (par GC)
3-Éthyl-2-méthyl-3-pentanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Numéro MDL: MFCD00046589
Numéro CAS: 597-05-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c828bfe261de4c27821b35a1042814e162b8f27&vid=2c828bfe261de4c27821b35a1042814e162b8f27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité