Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BMOE (bis-Maleimidoethane) ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylene-bis-maleimide, 1,2-Bis-maleimidoethane, 1,2-Bismaleimidoethane, 1,2-Di(maleimido)ethane, N,N'-Ethylenebismaleimide, 1,2-Bis(maleimido)ethane, 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione), BMOE, N,N'-Ethylenedimaleimide

E0482-100MG
TCIAE0482-100MGEA 141 EUR InStock
TCIAE0482-100MG
BMOE (bis-Maleimidoethane) ≥98.0% (sur base azote total)
BMOE (bis-Maleimidoethane)


Formule: C₁₀H₈N₂O₄
MW: 220,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00458699
Numéro CAS: 5132-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité