Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-éthoxy-1-naphtoïque ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethoxynaphthoic acid

E0486-25G
TCIAE0486-25GEA 44 EUR InStock
TCIAE0486-25G
Acide 2-éthoxy-1-naphtoïque ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-éthoxy-1-naphtoïque


Formule: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004008
Numéro CAS: 2224-00-2
EINECS: 218-745-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8370538525dd9b4df08937014c3222747eadb743&vid=8370538525dd9b4df08937014c3222747eadb743&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité