Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Éthoxy-4-méthylcoumarine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0491-25G
TCIAE0491-25GEA 154 EUR InStock
TCIAE0491-25G
7-Éthoxy-4-méthylcoumarine ≥97.0% (par GC)
7-Éthoxy-4-méthylcoumarine


Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016971
Numéro CAS: 87-05-8
EINECS: 201-721-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3a8138937439305fbe3de79ffb5ec5b7c000605&vid=f3a8138937439305fbe3de79ffb5ec5b7c000605&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité