Bromure d'éthylmagnésium 13% (p/p) ∼1 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
E0497-250G
TCIAE0497-250GEA 92.4 EUR InStock
TCIAE0497-250G
Bromure d'éthylmagnésium 13% (p/p) ∼1 mol/L dans le THF
Bromure d'éthylmagnésium
Formule: C₂H₅BrMg
Numéro MDL: MFCD00000043
Numéro CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3415519824b838fe0cecea9bd5a406862d8b1fae&vid=3f8906750c08178ded8e86a3a1c491b83831056f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 13.0 to 14.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité