Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0502-100MG
TCIAE0502-100MGEA 231 EUR InStock
TCIAE0502-100MG
N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide ≥90.0% (par GC)
N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide


Formule: C₁₇H₁₈N₂O
Numéro MDL: MFCD01321167
Numéro CAS: 57322-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité