Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylene glycol mono(4-bromophenyl)ether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Bromophenoxy)ethanol

E0504-25G
TCIAE0504-25GEA 321 EUR InStock
TCIAE0504-25G
Ethylene glycol mono(4-bromophenyl)ether ≥98.0% (par GC)
Ethylene glycol mono(4-bromophenyl)ether


Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Numéro MDL: MFCD00002860
Numéro CAS: 34743-88-9
EINECS: 252-181-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité