Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

E0507-5G
TCIAE0507-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAE0507-5G
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione


Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point de fusion: 205…210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044191
Numéro CAS: 823-36-9
EINECS: 212-512-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0829a3051152ba7fad188e682dad35298b43a20&vid=c0829a3051152ba7fad188e682dad35298b43a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité