Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Propyloxy)éthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0514-500ML
TCIAE0514-500MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAE0514-500ML
2-(Propyloxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(Propyloxy)éthanol


Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 151°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00072645
Numéro CAS: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aeea740917d6a403e2f31bade1ad1f5ac5b52ce&vid=9aeea740917d6a403e2f31bade1ad1f5ac5b52ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité