Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Ethylenedioxynitrobenzene

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Nitro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine, 6-Nitro-1,4-benzodioxane

E0523-5G
TCIAE0523-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAE0523-5G
3,4-Ethylenedioxynitrobenzene
3,4-Ethylenedioxynitrobenzene


Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00088689
Numéro CAS: 16498-20-7
EINECS: 240-565-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité