4-Éthoxybenzoate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 4-ethoxybenzoate, 4-Ethoxybenzoic acid ethyl ester
E0524-25G
TCIAE0524-25GEA 137 EUR InStock
TCIAE0524-25G
4-Éthoxybenzoate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
4-Éthoxybenzoate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Numéro MDL: MFCD00009116
Numéro CAS: 23676-09-7
EINECS: 245-818-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=148873d0d1d239d6773e023f6ac5a48a670b43ae&vid=148873d0d1d239d6773e023f6ac5a48a670b43ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité