Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triacétoxyéthylsilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0525-25G
TCIAE0525-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAE0525-25G
Triacétoxyéthylsilane ≥96.0% (par GC)
Triacétoxyéthylsilane


Formule: C₈H₁₄O₆Si
Point d'ébullition: 109°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00053703
Numéro CAS: 17689-77-9
EINECS: 241-677-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a1b31139d91485ec42cc42d6d6b4c0580492708&vid=0a1b31139d91485ec42cc42d6d6b4c0580492708&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité