Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Ethynyl-9H-fluoren-9-ol

E0548-5G
TCIAE0548-5GEA 252 EUR InStock
TCIAE0548-5G
9-Ethynyl-9-fluorenol ≥98.0% (par GC)
9-Ethynyl-9-fluorenol


Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041555
Numéro CAS: 13461-74-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e61306ec17c6a6339fb4523d8c161e532f5e1f&vid=98e61306ec17c6a6339fb4523d8c161e532f5e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité