Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthylbiphényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0568-25G
TCIAE0568-25GEA 312 EUR InStock
TCIAE0568-25G
3-Éthylbiphényle ≥98.0% (par GC)
3-Éthylbiphényle


Formule: C₁₄H₁₄
Point d'ébullition: 284°C
Point de fusion: -27°C
Densité: 1.00
Numéro MDL: MFCD00796638
Numéro CAS: 5668-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité