Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-[(9-Ethylcarbazol-3-yl)methylene]-2-methyl-1-indolinylamine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Ethyl-3-[[(2-methyl-1-indolinyl)imino]methyl]carbazole

E0572-1G
TCIAE0572-1GEA 260 EUR InStock
TCIAE0572-1G
N-[(9-Ethylcarbazol-3-yl)methylene]-2-methyl-1-indolinylamine ≥98.0% (par HPLC)
N-[(9-Ethylcarbazol-3-yl)methylene]-2-methyl-1-indolinylamine


Formule: C₂₄H₂₃N₃
MW: 353,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797100
Numéro CAS: 94941-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité