Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde-N-butyl-N-phenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Ethyl-3-(N-butyl-N-phenylhydrazonomethyl)carbazole, 3-((2-Butyl-2-phenylhydrazono)methyl)-9-ethyl-9H-carbazole

E0575-1G
TCIAE0575-1GEA 238 EUR InStock
TCIAE0575-1G
9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde-N-butyl-N-phenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC)
9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde-N-butyl-N-phenylhydrazone


Formule: C₂₅H₂₇N₃
MW: 369,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797101
Numéro CAS: 88107-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité