Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde-N-ethyl-N-phenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Ethyl-3-(N-ethyl-N-phenylhydrazonomethyl)carbazole

E0576-1G
TCIAE0576-1GEA 340 EUR InStock
TCIAE0576-1G
9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde-N-ethyl-N-phenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC)
9-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde-N-ethyl-N-phenylhydrazone


Formule: C₂₃H₂₃N₃
MW: 341,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD03208617
Numéro CAS: 84678-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in hot Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité