Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthoxyméthylenemalononitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0649-25G
TCIAE0649-25GEA 66 EUR InStock
TCIAE0649-25G
Éthoxyméthylenemalononitrile ≥98.0% (par GC)
Éthoxyméthylenemalononitrile


Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00001854
Numéro CAS: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30e445157ba2878ba1461bef2d7f54d3bcd109b6&vid=30e445157ba2878ba1461bef2d7f54d3bcd109b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité