Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Fluoro-2-ethynylbenzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene

E0654-5G
TCIAE0654-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAE0654-5G
1-Fluoro-2-ethynylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Fluoro-2-ethynylbenzène


Formule: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799540
Numéro CAS: 766-49-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbbc2add0ff3f3836ca0d229875d8f672aac97cc&vid=fbbc2add0ff3f3836ca0d229875d8f672aac97cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité