Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N4-Ethyl-N4-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-1,4-phenylenediamine sulphate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-[(4-Amino-3-methylphenyl)ethylamino]ethanol Sulphate, 4-(N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl)-2-methylphenylenediamine sulphate

E0657-25G
TCIAE0657-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAE0657-25G
N4-Ethyl-N4-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-1,4-phenylenediamine sulphate ≥98.0% (par HPLC)
N4-Ethyl-N4-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-1,4-phenylenediamine sulphate


Formule: C₁₁H₁₈N₂O
MW: 292,35 g/mol
Numéro CAS: 25646-77-9
EINECS: 247-162-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité