Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Ethoxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Ethoxyphenyl)-1H-tetrazole-5-thiol

E0668-5G
TCIAE0668-5GEA 102 EUR InStock
TCIAE0668-5G
1-(4-Ethoxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC)
1-(4-Ethoxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole


Formule: C₉H₁₀N₄OS
MW: 222,27 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro CAS: 15182-68-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité