Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Ethyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Ethyl-4-methylbenzenesulphonamide, p-Tolueneethylsulphonamide, N-Ethyltoluene-4-sulphonamide, N-Tosylethylamine

E0674-25G
TCIAE0674-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0674-25G
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide


Formule: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048511
Numéro CAS: 80-39-7
EINECS: 201-275-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité