Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-éthoxybenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

E0676-25G
TCIAE0676-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAE0676-25G
Chlorure de 2-éthoxybenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-éthoxybenzoyle


Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00016348
Numéro CAS: 42926-52-3
EINECS: 256-003-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=507e8d9f7001cac69e4b36275323582751a96a57&vid=507e8d9f7001cac69e4b36275323582751a96a57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité