Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethyl-3-(hydroxyméthyl)pyridinium éthylsulfate

Fournisseur: TCI
Attention

E0682-5G
TCIAE0682-5GEA 114 EUR InStock
TCIAE0682-5G
1-Ethyl-3-(hydroxyméthyl)pyridinium éthylsulfate
1-Ethyl-3-(hydroxyméthyl)pyridinium éthylsulfate


Formule: C₁₀H₁₇NO₅S
MW: 263,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276375
Numéro CAS: 1064704-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc29c43225fdf316024c613111aeba63d298090&vid=5fc29c43225fdf316024c613111aeba63d298090&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Elemental analysis (Carbon) 43.40 to 47.80 %
Elemental analysis (Nitrogen) 5.05 to 5.60 %
Elemental analysis (Sulfuride) 11.60 to 12.80 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité