Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichlorure d'europium hexahydraté ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

E0707-5G
TCIAE0707-5GEA 99 EUR InStock
TCIAE0707-5G
Trichlorure d'europium hexahydraté ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Trichlorure d'europium hexahydraté


Formule: Cl₃Eu·6H₂O
Point de fusion: 158 °C
Densité: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149701
Numéro CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b48891780653169f3c845b55730895c592954d2&vid=4b48891780653169f3c845b55730895c592954d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 28.0 to 31.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité